Print…
Ethyl-2-formyl-3-oxopropionate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-formyl-3-oxopropanoate, Ethyl 2-Formyl-3-oxopropionate, Diformylacetic acid ethyl ester, 2-Formyl-3-oxopropionic acid ethyl ester, Ethyl diformylacetate
E1128-1G E1128-5G
TCIAE1128-1GEA 75 EUR
TCIAE1128-1G TCIAE1128-5G
Ethyl-2-formyl-3-oxopropionate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Ethyl-2-formyl-3-oxopropionate
Fórmula: C₆H₈O₄
Ponto de ebulição: 32°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11112084
Número CAS: 80370-42-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %