Print…
Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 4-Quinazolone-2-carboxylate, 4-Quinazolone-2-carboxylic acid ethyl ester
E1123-1G E1123-5G
TCIAE1123-1GEA 52 EUR
TCIAE1123-1G TCIAE1123-5G
Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₀N₂O₃
Número MDL : MFCD00051583
Número CAS: 29113-33-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C