Print…
Ethyl (3-Methoxybenzoyl)acetate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 3-(3-Methoxyphenyl)-3-oxopropionate, 3-(3-Methoxyphenyl)-3-oxopropionic acid Ethyl ester, (3-Methoxybenzoyl)acetic acid Ethyl ester
E1121-1G E1121-5G
TCIAE1121-1GEA 41 EUR
TCIAE1121-1G TCIAE1121-5G
Ethyl (3-Methoxybenzoyl)acetate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl (3-Methoxybenzoyl)acetate
Fórmula: C₁₂H₁₄O₄
Peso Molecular: 222.24 g/mol
Ponto de ebulição: 123°C
Número MDL : MFCD00086704
Número CAS: 27834-99-7
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %