Print…
Ethylboronic acid pinacol ester ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Ethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, (4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethane, Ethylboronic acid Pinacol ester
E1116-1G E1116-5G
TCIAE1116-1GEA 38 EUR
TCIAE1116-1G TCIAE1116-5G
Ethylboronic acid pinacol ester ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Ethylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₈H₁₇BO₂
Peso Molecular: 156.03 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD19441153
Número CAS: 82954-89-0
UN: 3272
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %