Print…
2-Ethoxy-5-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Ethoxy-5-pyridylboronic acid, 6-Ethoxy-3-pyridylboronic acid, 2-Ethoxypyridine-5-boronic acid, (6-Ethoxypyridin-3-yl)boronic acid, 6-Ethoxypyridine-3-boronic acid
E1115-1G E1115-5G
TCIAE1115-1GEA 36 EUR
TCIAE1115-1G TCIAE1115-5G
2-Ethoxy-5-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Ethoxy-5-pyridineboronic acid
Fórmula: C₇H₁₀BNO₃
Peso Molecular: 166.97 g/mol
Ponto de Fusão: 134°C
Número MDL : MFCD06201032
Número CAS: 612845-44-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %