Print…
Ethyl-5-chlorothiophene-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 5-chlorothiophene-2-carboxylate
E1112-1G E1112-5G
TCIAE1112-1GEA 26 EUR
TCIAE1112-1G TCIAE1112-5G
Ethyl-5-chlorothiophene-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-5-chlorothiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₇H₇ClO₂S
Peso Molecular: 190.65 g/mol
Ponto de ebulição: 62°C
Número MDL : MFCD00051732
Número CAS: 5751-82-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %