Print…
Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
E1103-1G E1103-5G
TCIAE1103-1GEA 27 EUR
TCIAE1103-1G TCIAE1103-5G
Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl-2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
Fórmula: C₈H₁₁NO₂S
Número MDL : MFCD00051669
Número CAS: 43088-42-2
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C