Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
Ethyl 3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
E1100-1G
E1100-5G
TCIAE1100-1GEA
20
EUR
TCIAE1100-1G
TCIAE1100-5G
Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate
Fórmula:
C₇H₁₀N₂O₂ Peso Molecular: 154.165 g/mol |
Número MDL :
MFCD00052514 Número CAS: 4027-57-0 EINECS: 223-702-0 |
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 78.0 to 82.0 deg-C |