Print…
Ethyl (2-fluorobenzoyl)acetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 3-(2-fluorophenyl)-3-oxo-propionate
E1097-5G E1097-25G
TCIAE1097-5GEA 74 EUR
TCIAE1097-5G TCIAE1097-25G
Ethyl (2-fluorobenzoyl)acetate ≥98.0% (por GC)
Ethyl (2-fluorobenzoyl)acetate
Fórmula: C₁₁H₁₁FO₃
Ponto de ebulição: 108°C
Número MDL : MFCD00000321
Número CAS: 1479-24-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.1740 to 1.1860