Print…
5-Ethynyl-2'-deoxycytidine ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
E1093-50MG E1093-200MG
TCIAE1093-50MGEA 123 EUR
TCIAE1093-50MG TCIAE1093-200MG
5-Ethynyl-2'-deoxycytidine ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
Fórmula: C₁₁H₁₃N₃O₄
Número MDL : MFCD22417249
Número CAS: 69075-47-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %