Print…
Ethyl-3-methylindole-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-methyl-1H-indole-2-carboxylate, 3-Methylindole-2-carboxylic Acid Ethyl Ester
E1090-1G E1090-5G
TCIAE1090-1GEA 72 EUR
TCIAE1090-1G TCIAE1090-5G
Ethyl-3-methylindole-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-3-methylindole-2-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₂
Peso Molecular: 203.24 g/mol
Ponto de ebulição: 195°C
Número MDL : MFCD00225365
Número CAS: 26304-51-8
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C