Print…
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
E1087-5G E1087-25G
TCIAE1087-5GEA 34 EUR
TCIAE1087-5G TCIAE1087-25G
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate ≥96.0% (por GC)
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate
Fórmula: C₉H₁₁F₃O₄
Ponto de ebulição: 120°C
Ponto de Inflamação: 104°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02677683
Número CAS: 571-55-1
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %