Print…
Ethyl thiophene-3-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
E1082-1G E1082-5G
TCIAE1082-1GEA 23 EUR
TCIAE1082-1G TCIAE1082-5G
Ethyl thiophene-3-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Ethyl thiophene-3-carboxylate
Fórmula: C₇H₈O₂S
Ponto de ebulição: 80°C
Número MDL : MFCD02179226
Número CAS: 5751-80-4
EINECS: 227-275-1
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %