Print…
Ethyl-3-carbamimidoylamino-4-methylbenzoate nitrate ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-Carbamimidoylamino-p-toluate Nitrate, 3-Carbamimidoylamino-4-methylbenzoic Acid Ethyl Ester Nitrate, Ethyl 3-guanidino-4-methylbenzoate nitrate, 3-Carbamimidoylamino-p-toluic Acid Ethyl Ester Nitrate
E1079-1G E1079-5G
TCIAE1079-1GEA 59 EUR
TCIAE1079-1G TCIAE1079-5G
Ethyl-3-carbamimidoylamino-4-methylbenzoate nitrate ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ethyl-3-carbamimidoylamino-4-methylbenzoate nitrate
Fórmula: C₁₁H₁₅N₃O₂
Número MDL : MFCD11100711
Número CAS: 641569-96-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C