Print…
Ethyl 2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
E1075-1G E1075-5G
TCIAE1075-1GEA 38 EUR
TCIAE1075-1G TCIAE1075-5G
Ethyl 2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 162°C
Número MDL : MFCD01365811
Número CAS: 2199-51-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C