Print…
Ethyl 3-Oxo-3-(2-thienyl)propionate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 3-oxo-3-(thiophen-2-yl)propanoate, 3-Oxo-3-(2-thienyl)propionic acid Ethyl ester
E1073-200MG E1073-1G
TCIAE1073-200MGEA 24 EUR
TCIAE1073-200MG TCIAE1073-1G
Ethyl 3-Oxo-3-(2-thienyl)propionate ≥98.0% (por GC)
Ethyl 3-Oxo-3-(2-thienyl)propionate
Fórmula: C₉H₁₀O₃S
Ponto de ebulição: 130°C
Número MDL : MFCD00542649
Número CAS: 13669-10-8
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %