Print…
O-Ethyl-N,N'-diisopropylisourea ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
E1058-5ML E1058-25ML
TCIAE1058-5MLEA 67 EUR
TCIAE1058-5ML TCIAE1058-25ML
O-Ethyl-N,N'-diisopropylisourea ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
O-Ethyl-N,N'-diisopropylisourea
Fórmula: C₉H₂₀N₂O
Ponto de ebulição: 65°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD24554718
Número CAS: 60683-30-9
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %