Print…
5-Ethynyl-2'-deoxyuridine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
E1057-50MG E1057-200MG
TCIAE1057-50MGEA 48 EUR
TCIAE1057-50MG TCIAE1057-200MG
5-Ethynyl-2'-deoxyuridine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Ethynyl-2'-deoxyuridine
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O₅
Ponto de Fusão: 199°C
Número MDL : MFCD01675687
Número CAS: 61135-33-9
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +21.0 to +25.0 deg (C=0.7, MeOH)