Print…
Ethyl 2-Oxocycloheptanecarboxylate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
E1056-1G E1056-200MG
TCIAE1056-1GEA 228 EUR
TCIAE1056-1G TCIAE1056-200MG
Ethyl 2-Oxocycloheptanecarboxylate ≥95.0% (por GC)
Ethyl 2-Oxocycloheptanecarboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₆O₃
Ponto de ebulição: 126°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00604086
Número CAS: 774-05-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %