Print…
Ethylene Glycol 1,2-Bis(2-propynyl) ether ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bis-propargyl-PEG2
E1054-5G E1054-25G
TCIAE1054-5GEA 122 EUR
TCIAE1054-5G TCIAE1054-25G
Ethylene Glycol 1,2-Bis(2-propynyl) ether ≥97.0% (por GC)
Ethylene Glycol 1,2-Bis(2-propynyl) ether
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Peso Molecular: 138.17 g/mol
Ponto de ebulição: 88°C
Número MDL : MFCD03640302
Número CAS: 40842-04-4
UN: 3271
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %