Print…
Éter Etil propenilo mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Ethyl 1-Propenyl ether
E1052-25ML E1052-100ML
TCIAE1052-25MLEA 41 EUR
TCIAE1052-25ML TCIAE1052-100ML
Éter Etil propenilo mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
Éter Etil propenilo
Fórmula: C₅H₁₀O
Peso Molecular: 86.13 g/mol
Ponto de ebulição: 70°C
Ponto de Inflamação: 20°C
Número MDL : MFCD00015184
Número CAS: 928-55-2
EINECS: 213-176-0
UN: 3271
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)