Print…
Ethylamine hydroiodide ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
E1045-1G E1045-5G
TCIAE1045-1GEA 52 EUR
TCIAE1045-1G TCIAE1045-5G
Ethylamine hydroiodide ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Ethylamine hydroiodide
Fórmula: C₂H₇N
Número CAS: 506-58-1
Merck Index: 14,03762
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C