Print…
4-Ethynylpyridine hydrochloride ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
E1043-1G E1043-5G
TCIAE1043-1GEA 39 EUR
TCIAE1043-1G TCIAE1043-5G
4-Ethynylpyridine hydrochloride ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Ethynylpyridine hydrochloride
Fórmula: C₇H₆ClN
Número MDL : MFCD03093912
Número CAS: 352530-29-1
Encomendar
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %