Print…
Ethyl 4-Bromo-3-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 4-bromo-3-methylbenzoate, 4-Bromo-m-toluic acid Ethyl ester, 4-Bromo-3-methylbenzoic acid Ethyl ester, Ethyl 4-Bromo-m-toluate
E1036-5G E1036-25G
TCIAE1036-5GEA 43 EUR
TCIAE1036-5G TCIAE1036-25G
Ethyl 4-Bromo-3-methylbenzoate ≥98.0% (por GC)
Ethyl 4-Bromo-3-methylbenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₁BrO₂
Ponto de ebulição: 275°C
Número MDL : MFCD00673007
Número CAS: 160313-69-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %