Print…
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid ethyl ester ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate
E1034-5G E1034-25G
TCIAE1034-5GEA 34 EUR
TCIAE1034-5G TCIAE1034-25G
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid ethyl ester ≥98.0% (por GC)
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 145°C
Número MDL : MFCD00016491
Número CAS: 17138-28-2
EINECS: 241-197-5
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %