Print…
Ethyl 3-[3-Amino-4-(methylamino)-N-(2-pyridyl)benzamido]propionate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl 3-(3-amino-4-(methylamino)-N-(pyridin-2-yl)benzamido)propanoate, 3-[3-Amino-4-(methylamino)-N-(2-pyridyl)benzamido]propionic Acid Ethyl Ester
E1033-1G E1033-5G
TCIAE1033-1GEA 18 EUR
TCIAE1033-1G TCIAE1033-5G
Ethyl 3-[3-Amino-4-(methylamino)-N-(2-pyridyl)benzamido]propionate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ethyl-3-[3-amino-4-(methylamino)-N-(2-pyridyl)benzamido]propionate
Fórmula: C₁₈H₂₂N₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09833624
Número CAS: 212322-56-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C