Print…
Ethyl pyrrole-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate
E1030-5G E1030-25G
TCIAE1030-5GEA 50 EUR
TCIAE1030-5G TCIAE1030-25G
Ethyl pyrrole-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Fórmula: C₇H₉NO₂
Peso Molecular: 139.16 g/mol
Ponto de ebulição: 235°C
Número MDL : MFCD00817049
Número CAS: 2199-43-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de6b2c4c070b9aa17a1af0bc8a7ce7181297da72&vid=de6b2c4c070b9aa17a1af0bc8a7ce7181297da72&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C