Print…
Ethyl 3-Amino-4-methylbenzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-p-toluic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-amino-4-methylbenzoate, Ethyl 3-Amino-p-toluate, 3-Amino-4-methylbenzoic Acid Ethyl Ester
E1025-5G E1025-25G
TCIAE1025-5GEA 50 EUR
TCIAE1025-5G TCIAE1025-25G
Ethyl 3-Amino-4-methylbenzoate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl-3-Amino-4-methylbenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 105°C
Número MDL : MFCD01926538
Número CAS: 41191-92-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C