Print…
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylate
E1024-1G E1024-5G
TCIAE1024-1GEA 33 EUR
TCIAE1024-1G TCIAE1024-5G
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Fórmula: C₇H₇F₃N₂O₂
Peso Molecular: 208.14 g/mol
Número MDL : MFCD00052083
Número CAS: 155377-19-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C