Print…
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ethyl ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Ethyl 1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ether
E1020-5G E1020-25G
TCIAE1020-5GEA 161 EUR
TCIAE1020-5G TCIAE1020-25G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ethyl ether ≥98.0% (por GC)
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl ethyl ether
Fórmula: C₅H₆F₆O
Ponto de ebulição: 65°C
Número MDL : MFCD00236122
Número CAS: 380-34-7
UN: 3271
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %