Print…
Ethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
E1019-5G E1019-25G
TCIAE1019-5GEA 22 EUR
TCIAE1019-5G TCIAE1019-25G
Ethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether ≥98.0% (por GC)
Ethyl-1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Fórmula: C₄H₆F₄O
Peso Molecular: 146.08 g/mol
Ponto de ebulição: 58°C
Ponto de Inflamação: –15°C
Número MDL : MFCD00069162
Número CAS: 512-51-6
UN: 3271
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %