Print…
Ethyl 2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-amino-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylate, Ethyl 2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate
E1005-5G E1005-25G
TCIAE1005-5GEA 168 EUR
TCIAE1005-5G TCIAE1005-25G
Ethyl 2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl-2-amino-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₃NO₂S
Número MDL : MFCD00085051
Número CAS: 4815-24-1
EINECS: 225-387-5
Encomendar
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C