Print…
Ethyl-1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate, 1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
E1002-200MG E1002-1G
TCIAE1002-200MGEA 29 EUR
TCIAE1002-200MG TCIAE1002-1G
Ethyl-1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylate
Fórmula: C₈H₁₂N₂O₂
Ponto de ebulição: 119°C
Número MDL : MFCD00085071
Número CAS: 5744-51-4
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C