Print…
Ethyl 3-(3,4-Dichlorophenyl)carbazate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-(ethoxycarbonyl)hydrazine, 3-(3,4-Dichlorophenyl)carbazic acid Ethyl ester
E0998-1G E0998-5G
TCIAE0998-1GEA 55 EUR
TCIAE0998-1G TCIAE0998-5G
Ethyl 3-(3,4-Dichlorophenyl)carbazate ≥98.0% (por GC)
Ethyl 3-(3,4-Dichlorophenyl)carbazate
Fórmula: C₉H₁₀Cl₂N₂O₂
Número MDL : MFCD28975114
Número CAS: 13124-15-7
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C