Print…
(R)-(-)-alpha-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-4-hydroxybenzeneacetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (R)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carboxamido)-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid, (R)-(-)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carboxamido)-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid
E0994-5G E0994-1G
TCIAE0994-5GEA 72 EUR
TCIAE0994-5G TCIAE0994-1G
(R)-(-)-alpha-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-4-hydroxybenzeneacetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(R)-(-)-alpha-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-4-hydroxybenzeneacetic acid
Fórmula: C₁₅H₁₇N₃O₆
Peso Molecular: 335.32 g/mol
Número MDL : MFCD00792472
Número CAS: 62893-24-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -84.0 to -87.0 deg (C=1,MeOH)