Print…
(R)-(-)-alpha-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]benzeneacetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (R)-(-)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carboxamido)-2-phenylacetic acid, (R)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carboxamido)-2-phenylacetic acid
E0993-1G E0993-5G
TCIAE0993-1GEA 35 EUR
TCIAE0993-1G TCIAE0993-5G
(R)-(-)-alpha-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]benzeneacetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(R)-(-)-alpha-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]benzeneacetic acid
Fórmula: C₁₅H₁₇N₃O₅
Número MDL : MFCD00799536
Número CAS: 63422-71-9
EINECS: 264-133-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -64.0 to -68.0 deg (C=1,MeOH)