Print…
Ethyl (Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl (Z)-2-Amino-alpha-(methoxyimino)-4-thiazoleacetate, (Z)-2-Amino-alpha-(methoxyimino)-4-thiazoleacetic acid Ethyl ester, (Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetic acid Ethyl ester
E0990-5G E0990-25G
TCIAE0990-5GEA 37 EUR
TCIAE0990-5G TCIAE0990-25G
Ethyl (Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ethyl (Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetate
Fórmula: C₈H₁₁N₃O₃S
Número MDL : MFCD00071532
Número CAS: 64485-88-7
EINECS: 264-912-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C