Ethyl-2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl 2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate
E0985-1G
E0985-5G
TCIAE0985-1GEA
23
EUR
TCIAE0985-1G
TCIAE0985-5G
Ethyl-2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ethyl-2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate
Fórmula:
C₁₀H₁₀N₂O₂S Peso Molecular: 222.26 g/mol |
Número MDL :
MFCD00102724 Número CAS: 50850-93-6 |
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |