Print…
Ethyl methoxyacetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methoxyacetic ethyl ester
E0979-5G E0979-25G
TCIAE0979-5GEA 41 EUR
TCIAE0979-5G TCIAE0979-25G
Ethyl methoxyacetate ≥98.0% (por GC)
Ethyl methoxyacetate
Fórmula: C₅H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 158°C
Ponto de Inflamação: 46°C
Número MDL : MFCD00009176
Número CAS: 3938-96-3
EINECS: 223-521-7
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %