Print…
3-(2-Ethylhexyl)thiophene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
E0973-200MG E0973-1G
TCIAE0973-200MGEA 74 EUR
TCIAE0973-200MG TCIAE0973-1G
3-(2-Ethylhexyl)thiophene ≥97.0% (por GC)
3-(2-Ethylhexyl)thiophene
Fórmula: C₁₂H₂₀S
Ponto de ebulição: 30°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02260336
Número CAS: 121134-38-1
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %