Print…
S-Ethyl thiopropionate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0971-25ML E0971-5ML
TCIAE0971-25MLEA 101 EUR
TCIAE0971-25ML TCIAE0971-5ML
S-Ethyl thiopropionate ≥98.0% (por GC)
S-Ethyl thiopropionate
Fórmula: C₅H₁₀OS
Ponto de ebulição: 126°C
Ponto de Fusão: -95°C
Ponto de Inflamação: 36°C
Número MDL : MFCD00027016
Número CAS: 2432-42-0
EINECS: 219-405-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %