Print…
Ethyl-2-bromoisovalerate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
E0969-25G E0969-5G
TCIAE0969-25GEA 90 EUR
TCIAE0969-25G TCIAE0969-5G
Ethyl-2-bromoisovalerate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2-bromoisovalerate
Fórmula: C₇H₁₃BrO₂
Ponto de ebulição: 186°C
Ponto de Inflamação: 65°C
Número MDL : MFCD00026855
Número CAS: 609-12-1
EINECS: 210-178-3
UN: 3265
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %