Print…
2-Ethoxybenzonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
E0968-5G E0968-25G
TCIAE0968-5GEA 48 EUR
TCIAE0968-5G TCIAE0968-25G
2-Ethoxybenzonitrile ≥98.0% (por GC)
2-Ethoxybenzonitrile
Fórmula: C₉H₉NO
Ponto de ebulição: 45°C
Ponto de Fusão: 5°C
Número MDL : MFCD00001789
Número CAS: 6609-57-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %