Print…
1-Ethynyl-4-(phenylethynyl)benzene 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Ethynylphenyl)-2-phenylacetylene, 4-Ethynyldiphenylacetylene
E0967-200MG E0967-1G
TCIAE0967-200MGEA 64 EUR
TCIAE0967-200MG TCIAE0967-1G
1-Ethynyl-4-(phenylethynyl)benzene 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1-Ethynyl-4-(phenylethynyl)benzene
Fórmula: C₁₆H₁₀
Peso Molecular: 202.26 g/mol
Número MDL : MFCD27665710
Número CAS: 92866-00-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C