Print…
1,2-Epoxy-4-vinylcyclohexane (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Vinyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, 4-Vinyl-1,2-epoxycyclohexane
E0956-25ML E0956-250ML
TCIAE0956-25MLEA 18 EUR
TCIAE0956-25ML TCIAE0956-250ML
1,2-Epoxy-4-vinylcyclohexane (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
1,2-Epoxy-4-vinylcyclohexane (mixture of isomers)
Fórmula: C₈H₁₂O
Ponto de ebulição: 159°C
Ponto de Fusão: -100°C
Ponto de Inflamação: 58°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00022356
Número CAS: 106-86-5
EINECS: 203-436-1
UN: 3271
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)