Print…
Ethyl indole-3-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Indole-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1H-indole-3-carboxylate
E0955-1G E0955-5G
TCIAE0955-1GEA 24 EUR
TCIAE0955-1G TCIAE0955-5G
Ethyl indole-3-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Ethyl indole-3-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₂
Peso Molecular: 189.21 g/mol
Número MDL : MFCD00228454
Número CAS: 776-41-0
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C