Print…
Ethyl-5-nitrobenzofuran-2-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 5-nitrobenzofuran-2-carboxylate
E0950-5G E0950-25G
TCIAE0950-5GEA 41 EUR
TCIAE0950-5G TCIAE0950-25G
Ethyl-5-nitrobenzofuran-2-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-5-nitrobenzofuran-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₉NO₅
Peso Molecular: 235.20 g/mol
Número MDL : MFCD00275272
Número CAS: 69604-00-8
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C