Print…
Ethyl-2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate
E0945-1G E0945-5G
TCIAE0945-1GEA 33 EUR
TCIAE0945-1G TCIAE0945-5G
Ethyl-2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-2-bromo-4-methylthiazole-5-carboxylate
Fórmula: C₇H₈BrNO₂S
Número MDL : MFCD03791227
Número CAS: 22900-83-0
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C