Print…
Ethyl 2-aminoisonicotinate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-isonicotinic acid ethyl ester, Ethyl 2-aminopyridine-4-carboxylate, 2-Aminopyridine-4-carboxylic acid Ethyl Ester, Ethyl 2-aminoisonicotinate, Ethyl 2-Aminopyridine-4-carboxylate, 2-Aminoisonicotinic acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Aminoisonicotinate
E0944-1G E0944-5G
TCIAE0944-1GEA 25 EUR
TCIAE0944-1G TCIAE0944-5G
Ethyl 2-aminoisonicotinate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl-2-aminoisonicotinate
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Número MDL : MFCD03791260
Número CAS: 13362-30-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C