Print…
Emedastine difumarate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Ethoxyethyl)-2-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)-1H-benzo[d]imidazole difumarate, 1-(2-Ethoxyethyl)-2-(4-methyl-1-homopiperazinyl)benzimidazole Difumarate
E0936-200MG E0936-1G
TCIAE0936-200MGEA 139 EUR
TCIAE0936-200MG TCIAE0936-1G
Emedastine difumarate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Emedastine difumarate
Fórmula: C₁₇H₂₆N₄O
Peso Molecular: 534.57 g/mol
Número MDL : MFCD00923844
Número CAS: 87233-62-3
Merck Index: 14,03557
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C